Läs mer
[[4-[(3-metylfenyl)amino]-3-pyridinyl]sulfonyl]karbaminsyra-etylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19) |
| Formel vikt | 335.094 |