missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Mikromol™

Produktkod. 17901976
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17901976 100 mg
17911016 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17901976 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1283.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Analyt- eller komponentnamn 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H13 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Torasemide Imp. B (EP), Torsemide USP Related Compound A, Torsemide USP RC A, 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide, Anhydrous Imp. B (EP), Torsemide Related Compound A, Torasemide, Anhydrous Impurity B, Torasemide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
LEDER O=S(=O)(N)C=1C=NC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C
IUPAC-namn 4-(3-methylanilino)pyridine-3-sulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 263.32
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 263.0728 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.