Läs mer
4-[(3-metylfenyl)amino]pyridin-3-sulfonamid, Mikromol™
Produktkod. 17911016
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17911016 25 mg
17901976 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17911016 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1283.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-[(3-metylfenyl)amino]pyridin-3-sulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Analyt- eller komponentnamn 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H13 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Torasemide Imp. B (EP), Torsemide USP Related Compound A, Torsemide USP RC A, 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide, Anhydrous Imp. B (EP), Torsemide Related Compound A, Torasemide, Anhydrous Impurity B, Torasemide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
LEDER O=S(=O)(N)C=1C=NC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C
IUPAC-namn 4-(3-metylanilino)pyridin-3-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 263.32
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 263,0728 g/mol