Läs mer
4-(3-Methylsulfonylphenyl)-1-propylpiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidine |
| CAS | 346688-38-8 |
| Molekylformel | C15 H23 N O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pridopidine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2S/c1-3-9-16-10-7-13(8-11-16)14-5-4-6-15(12-14)19(2,17)18/h4-6,12-13H,3,7-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCN1CCC(CC1)c2cccc(c2)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 4-(3-methylsulfonylphenyl)-1-propylpiperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.41 |
| Formel vikt | 281.1449 |