missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(3-Nitrophenyl)-2-formyl-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic Acid 5-Isopropyl Ester 3-Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Nitrophenyl)-2-formyl-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5- |
| CAS | 75530-60-8 |
| Molekylformel | C19 H20 N2 O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O7/c1-10(2)28-19(24)15-11(3)20-14(9-22)17(18(23)27-4)16(15)12-6-5-7-13(8-12)21(25)26/h5-10,16,20H,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)C1=C(NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C)C=O |
| IUPAC-namn | 3-O-methyl 5-O-propan-2-yl 2-formyl-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.37 |
| Formel vikt | 388.1271 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?