Läs mer
4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid, Alfa Aesar™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 283.29 |