Läs mer
4-(3-Oxopiperazin-1-yl)benzonitrile, TRC
Produktkod. 30411340
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30411340 50 mg
1 options
Produktkod. 30411340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO99024550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Oxopiperazin-1-yl)benzonitrile
CAS 1019601-14-9
Molekylformel C11H11N3O
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11N3O/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)14-6-5-13-11(15)8-14/h1-4H,5-6,8H2,(H,13,15)
LEDER O=C1CN(CCN1)c2ccc(cc2)C#N
IUPAC-namn 4-(3-oxopiperazin-1-yl)benzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 201.22
Formel vikt 201.0902