Läs mer
4-(3-fenotiazin-10-ylpropyl)-1-piperazinetanol, TRC
Produktkod. 30420086
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420086 100 mg
30423424 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30420086 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP295320100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3533-97-9
Molekylformel C21 H27 N3 O S
Molekylvikt (g/mol) 369.52
Synonym 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. B (EP)
IUPAC-namn 2-[4-(3-fenothiazin-10-ylpropyl)piperazin-1-yl]etanol
LEDER OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2
Formel vikt 369.1875
Procent renhet >95%