Läs mer
4-(3-Phenylpropyl)pyridine, 98%
Produktkod. 11470124
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470124 250 g 250g
11460124 50 g 50g
11450124 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470124 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13590.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2057-49-0 | C14H15N | 197.281 g/mol
4-(3-Fenylpropyl)pyridin används i elektrokemiska processer för ett nytt system av mikrodroppar av PPP immobiliserade vid grafit och i mesoporösa keramiska elektroder, PPP har använts för att undersöka elektrokemiskt driven mono-, di- och tri-karboxylatanjonöverföring vid 4-(3-phenylpropyl)-fasgränssnittet elektropyridin/propylalpropyl. gränssystem vid grafitelektroder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-(3-Fenylpropyl)pyridin används i elektrokemiska processer för ett
nytt system av mikrodroppar av PPP immobiliserade vid grafit och i mesoporösa keramiska elektroder, PPP har använts för att undersöka elektrokemiskt driven mono-, di- och tri-karboxylatanjonöverföring vid 4-(3-)-pyridin-fas-elektropropylen-tripenyl-a-gränssnittet. gränssystem vid grafitelektroder.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2057-49-0
Molekylformel C14H15N
Molekylvikt (g/mol) 197.281
MDL-nummer MFCD00047458
InChI-nyckel AQIIVEISJBBUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-phenylpropyl pyridine, pyridine, 4-3-phenylpropyl, 1-phenyl-3-4-pyridyl propane, unii-yw9q68ek6b, 4-phenylpropylpyridine, yw9q68ek6b, 1-4-pyridyl-3-phenylpropane, acmc-1ccts, dsstox_cid_24869, dsstox_rid_80544
PubChem CID 74937
IUPAC-namn 4-(3-fenylpropyl)pyridin
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCC2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Densitet 1.029
Kokpunkt 320°C to 322°C
Flampunkt 140°C (284°F)
Brytningsindex 1.563
Kvantitet 250 g
Beilstein 142242
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 197.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.