missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamine |
| CAS | 66521-66-2 |
| Molekylformel | C9 H8 N4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pyrimidinamine','4-(3-pyridinyl)-, 4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine, 2-Amino-4-(3-pyridinyl)pyrimidine, 4-(3-Pyridyl)-2-pyrimidinamine, 4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-5-3-8(13-9)7-2-1-4-11-6-7/h1-6H,(H2,10,12,13) |
| LEDER | Nc1nccc(n1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.19 |
| Formel vikt | 172.0749 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?