Läs mer
4-(3-Pyrrolidinyl)morfolin, 97 %
Produktkod. 11429790
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429790 1 g 1g
11419790 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51002.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 53617-37-1 | C8H16N2O | 156,23 g/mol
4-(3-Pyrrolidinyl)morfolin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-(3-Pyrrolidinyl)morfolin används som farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53617-37-1
Molekylformel C8H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 156.23
MDL-nummer MFCD06740352
InChI-nyckel OPJDRNMJJNFSNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-pyrrolidin-3-yl morpholine, 4-pyrrolidin-3-yl-morpholine, 4-3-pyrrolidinyl morpholine, 4-3-pyrrolidino morpholine, acmc-20aiao, pubchem11379, 3-morpholin-4-yl pyrrolidine, morpholine, 4-3-pyrrolidinyl
PubChem CID 14627373
IUPAC-namn 4-pyrrolidin-3-ylmorfolin
LEDER C1CC(CN1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 156.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.