missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(3-Pyrrolidinyl)morfolin, 97 %

Produktkod. p-7033826
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419790 250 mg 250mg
11429790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11419790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51002.MD
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 53617-37-1 | C8H16N2O | 156,23 g/mol

4-(3-Pyrrolidinyl)morfolin används som farmaceutisk mellanprodukt.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar 4-(3-Pyrrolidinyl)morfolin används som farmaceutisk
mellanprodukt.

Löslighet Något löslig
i vatten.

Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53617-37-1
Molekylformel C8H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 156.23
MDL-nummer MFCD06740352
InChI-nyckel OPJDRNMJJNFSNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-pyrrolidin-3-yl morpholine, 4-pyrrolidin-3-yl-morpholine, 4-3-pyrrolidinyl morpholine, 4-3-pyrrolidino morpholine, acmc-20aiao, pubchem11379, 3-morpholin-4-yl pyrrolidine, morpholine, 4-3-pyrrolidinyl
PubChem CID 14627373
IUPAC-namn 4-pyrrolidin-3-ylmorfolin
LEDER C1CC(CN1)N1CCOCC1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 156.23
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.