Läs mer
4-(3-tienyl)bensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652315
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10652315 250 mg 250mg
10235524 1 g 1g
10527104 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10652315 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48704CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 157730-74-0
Molekylformel C11H8OS
Molekylvikt (g/mol) 188.244
MDL-nummer MFCD04039151
InChI-nyckel MGPZYZLJJSEFLU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3280631
IUPAC-namn 4-tiofen-3-ylbensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CSC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Thienyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-thiophen-3-yl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzenecarbaldehyde, 4-thiophen-3-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-3-thienyl, 4-thien-3-yl benzaldehyde, pubchem15939, thienylbenzenecarbaldehyde, 4-3-thiophenyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-thienyl
Formel vikt 188.25
Procent renhet 97%