Läs mer
4-(3-tienyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10252932
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10252932 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10262932 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10252932 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07004CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 29886-64-4
Molekylformel C11H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 204.243
MDL-nummer MFCD03783559
InChI-nyckel FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
PubChem CID 736862
IUPAC-namn 4-tiofen-3-ylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Thienyl)benzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.25
Procent renhet 97%