Läs mer
4-(3-tienyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10262932
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10262932 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10252932 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10262932 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07004DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 29886-64-4
Molekylformel C11H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 204.243
MDL-nummer MFCD03783559
InChI-nyckel FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
PubChem CID 736862
IUPAC-namn 4-tiofen-3-ylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Thienyl)benzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.25
Procent renhet 97%