Läs mer
4-[3-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-1-yl]bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772683
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772683 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10503222 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772683 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00070DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 220462-27-1
Molekylformel C11H7F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 256.184
MDL-nummer MFCD03086203
InChI-nyckel ZQBFVQMSDDVBSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl pyrazol-1-yl benzoic acid, maybridge3_004363, 4-3-trifluoromethyl pyrazolyl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl-1-pyrazolyl benzoic acid, 1-4-carboxyphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoicacid, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid,4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 2780696
IUPAC-namn 4-[3-(trifluormetyl)pyrazol-1-yl]bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=CC(=N2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 256.18
Procent renhet 97%