Läs mer
4-(3-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 15498485
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498485 5 g 5g
15408495 250 mg 250mg
15488485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33473.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 874839-13-1 | C12H7ClF3NO3S | 337.697 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874839-13-1
Molekylformel C12H7ClF3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 337.697
MDL-nummer MFCD07774164
InChI-nyckel FDAYBQVWHDJJOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-3-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 45594320
IUPAC-namn 4-[3-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]oxibensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 63°C to 65°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 337.71
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.