Läs mer
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid |
| CAS | 85559-46-2 |
| Molekylformel | C9 H5 F3 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.14 |
| Formel vikt | 230.0303 |