Läs mer
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl Alcohol |
| CAS | 87736-88-7 |
| Molekylformel | C9H7F3N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3N2O/c10-9(11,12)8(13-14-8)7-3-1-6(5-15)2-4-7/h1-4,15H,5H2 |
| LEDER | OCc1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | [4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.16 |
| Formel vikt | 216.051 |