Läs mer
4-[3-(Trifluormetyl)diazirin-3-yl] bensoesyra N-hydroxysuccinimidester, TRC
Produktkod. 30457214
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30457214 5 mg -
30452242 2.5 mg 2.5mg
30451674 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7912505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87736-89-8
Molekylformel C13 H8 F3 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 327.22
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[3-(trifluormetyl)diazirin-3-yl] bensoat
LEDER FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide ester
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)12(17-18-12)8-3-1-7(2-4-8)11(22)23-19-9(20)5-6-10(19)21/h1-4H,5-6H2
Formel vikt 327.0467