Läs mer
4-[3-(trifluormetyl)fenyl]-4-piperidinol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10225380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10225380 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10225380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 136980250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
Namnnotering 97%
CAS 2249-28-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 91 °C till 95 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H14F3NO
MDL-nummer MFCD00044832
Kvantitet 25 g
Synonym 4-3-trifluoromethyl phenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl, 4-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl piperidin-4-ol, 4-3-trifuoromethyl phenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethylphenyl-4-piperidinol, 4-pound 3-trifluoromethylphenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethylphenyl-4'-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl-4'-piperidinol
InChI-nyckel ILKPZCKFWLTEBQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CNCCC1(C2=CC(=CC=C2)C(F)(F)F)O
IUPAC-namn 4-[3-(trifluormetyl)fenyl]piperidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 245.245
PubChem CID 75255
Formel vikt 245.24
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4- 3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.