Läs mer
4-{[3-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]oxi}bensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10753512
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10753512 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10753512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00318DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874839-13-1
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H7ClF3NO3S
Kvantitet 1 g
Synonym 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-3-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride
InChI-nyckel FDAYBQVWHDJJOL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-[3-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]oxibensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 337.697
PubChem CID 45594320
Formel vikt 337.7