Läs mer
4-(3-Trifluoromethylbenzoyl)piperidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(3-Trifluoromethylbenzoyl)-piperidine','Hydrochloride |
| CAS | 64670-97-9 |
| Molekylformel | C13 H14 F3 N O . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14F3NO.ClH/c14-13(15,16)11-3-1-2-10(8-11)12(18)9-4-6-17-7-5-9;/h1-3,8-9,17H,4-7H2;1H |
| LEDER | Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)C2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | piperidin-4-yl-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.71 |
| Formel vikt | 293.0794 |