Läs mer
4(3H)-Pyrimidinon, TRC
Produktkod. 30414808
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30414808 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30414808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9973552.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4(3H)-Pyrimidinone
CAS 4562-27-0
Molekylformel C4H4N2O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4(1H)-Pyrimidinone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4(3H)-Pyrimidone, 4-Hydroxypyrimidine, 4-Oxopyrimidine, 4-Pyrimidinol, 4-Pyrimidinone, 4-Pyrimidone, Deaminoisocytosine, NSC 1575, NSC 157911
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-1-2-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7)
LEDER Oc1ccncn1
IUPAC-namn Pyrimidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 96.09
Formel vikt 96.0324