Läs mer
4(3H)-Pyrimidinon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4(3H)-Pyrimidinone |
| CAS | 4562-27-0 |
| Molekylformel | C4H4N2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4(1H)-Pyrimidinone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4(3H)-Pyrimidone, 4-Hydroxypyrimidine, 4-Oxopyrimidine, 4-Pyrimidinol, 4-Pyrimidinone, 4-Pyrimidone, Deaminoisocytosine, NSC 1575, NSC 157911 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-1-2-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7) |
| LEDER | Oc1ccncn1 |
| IUPAC-namn | Pyrimidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.09 |
| Formel vikt | 96.0324 |