Läs mer
4(3H)-Quinazolinone, MedChemExpress
Produktkod. 16409406
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16409406 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16409406 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW018800
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4(3H)-Quinazolinone
Fysisk form Solid
CAS 491-36-1
Färg White to Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H6N2O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 110 mg/mL (752.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.2 mg/mL (8.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC=NC2=C1C=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 146.15
Formel vikt 146.15
Procent renhet 97.0%