missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-((3R,5S)-5-([1,1'-Biphenyl]-4-ylmethyl)-3-methyl-2-oxopyrrolidin-1-yl)-4-oxobutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(3R,5S)-3-methyl-2-oxo-5-[(4-phenylphenyl)methyl]pyrrolidin-1-yl]-4-oxo-butanoic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23NO4/c1-15-13-19(23(22(15)27)20(24)11-12-21(25)26)14-16-7-9-18(10-8-16)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,25,26)/t15-,19+/m1/s1 |
| Formel vikt | 365.1627 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?