Läs mer
4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-naftalenyl)etyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benseneddiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-((3S)-3-(((1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl)amino)-1-pyrrolidinyl)benzeneacetic Acid |
| CAS | 870964-67-3 |
| Molekylformel | C24 H26 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid','4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]- (9CI','ACI), 4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benzeneacetic acid (ACI), Evocalcet, Orkedia |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O2/c1-17(22-8-4-6-19-5-2-3-7-23(19)22)25-20-13-14-26(16-20)21-11-9-18(10-12-21)15-24(27)28/h2-12,17,20,25H,13-16H2,1H3,(H,27,28)/t17-,20+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](N[C@H]1CCN(C1)c2ccc(CC(=O)O)cc2)c3cccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(3S)-3-[[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]amino]pyrrolidin-1-yl]fenyl]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.475 |
| Formel vikt | 374.199 |