Learn More
4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benzeneacetic Acid, TRC
Product Code. 30476313
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. Quantity Unit Size
30476313 100 mg 100mg
1 options
Product Code. 30476313 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN345665100MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-((3S)-3-(((1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl)amino)-1-pyrrolidinyl)benzeneacetic Acid
CAS 870964-67-3
Molecular Formula C24 H26 N2 O2
Quantity 100 mg
Synonym Benzeneacetic acid','4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]- (9CI','ACI), 4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benzeneacetic acid (ACI), Evocalcet, Orkedia
InChI Formula InChI=1S/C24H26N2O2/c1-17(22-8-4-6-19-5-2-3-7-23(19)22)25-20-13-14-26(16-20)21-11-9-18(10-12-21)15-24(27)28/h2-12,17,20,25H,13-16H2,1H3,(H,27,28)/t17-,20+/m1/s1
SMILES C[C@@H](N[C@H]1CCN(C1)c2ccc(CC(=O)O)cc2)c3cccc4ccccc34
IUPAC Name 2-[4-[(3S)-3-[[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]amino]pyrrolidin-1-yl]phenyl]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 374.475
Formula Weight 374.199
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.