Läs mer
4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-naftalenyl)etyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benseneddiksyra, TRC
Produktkod. 30468640
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30468640 50 mg
1 options
Produktkod. 30468640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN34566550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-((3S)-3-(((1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl)amino)-1-pyrrolidinyl)benzeneacetic Acid
CAS 870964-67-3
Molekylformel C24 H26 N2 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym Benzeneacetic acid','4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]- (9CI','ACI), 4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benzeneacetic acid (ACI), Evocalcet, Orkedia
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O2/c1-17(22-8-4-6-19-5-2-3-7-23(19)22)25-20-13-14-26(16-20)21-11-9-18(10-12-21)15-24(27)28/h2-12,17,20,25H,13-16H2,1H3,(H,27,28)/t17-,20+/m1/s1
LEDER C[C@@H](N[C@H]1CCN(C1)c2ccc(CC(=O)O)cc2)c3cccc4ccccc34
IUPAC-namn 2-[4-[(3S)-3-[[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]amino]pyrrolidin-1-yl]fenyl]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 374.475
Formel vikt 374.199