missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-(1,3,3-Trimethyl-1-propene-1,3-diyl)bisphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(1,3,3-Trimethyl-1-propene-1,3-diyl)bisphenol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-13(14-4-8-16(19)9-5-14)12-18(2,3)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-12,19-20H,1-3H3 |
| Formel vikt | 268.1463 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?