missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-(1,4-Phenylenebis(ethene-2,1-diyl))dibenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(1,4-Phenylenebis(ethene-2,1-diyl))dibenzonitrile |
| CAS | 13001-40-6 |
| Molekylformel | C24H16N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H16N2/c25-17-23-13-9-21(10-14-23)7-5-19-1-2-20(4-3-19)6-8-22-11-15-24(18-26)16-12-22/h1-16H |
| LEDER | N#Cc1ccc(C=Cc2ccc(C=Cc3ccc(cc3)C#N)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[2-[4-[2-(4-cyanophenyl)ethenyl]phenyl]ethenyl]benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.4 |
| Formel vikt | 332.1313 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?