Läs mer
4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butanoic Acid |
| CAS | 175281-76-2 |
| Molekylformel | C13 H17 N O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO7/c1-8(15)9-6-11(20-2)12(7-10(9)14(18)19)21-5-3-4-13(16)17/h6-8,15H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17) |
| LEDER | COc1cc(C(C)O)c(cc1OCCCC(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-[4-(1-hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.2766 |
| Formel vikt | 299.1005 |