Läs mer
4,4'-(1-metylen) bis-benzonitril, TRC
Produktkod. 30479781
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479781 10 mg
30476733 100 mg
30483111 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479781 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22144010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10466-37-2
Molekylformel C15H10N2
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Synonym Benzonitrile, 4,4'-methylenebis-, Benzonitrile, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanodiphenylmethane, NSC 174860, 4,4'-Methylenedibenzonitrile
IUPAC-namn 4-[(4-cyanofenyl)metyl]benzonitril
LEDER N#Cc1ccc(Cc2ccc(cc2)C#N)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10N2/c16-10-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(11-17)8-4-13/h1-8H,9H2
Formel vikt 218.0844