Läs mer
4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide, Mikromol
Beskrivning
4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide |
| CAS | 2170106-13-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H15 N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[(4-Carbamoylphenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzamide, 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide, Letrozole di-Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N5O2/c18-16(23)13-5-1-11(2-6-13)15(22-10-20-9-21-22)12-3-7-14(8-4-12)17(19)24/h1-10,15H,(H2,18,23)(H2,19,24) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(=O)N)n3cncn3 |
| Visa mer |