Läs mer
4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzoic Acid, Mikromol
Beskrivning
4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzoic Acid, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Letrozole Diacid Impurity |
| CAS | 1644566-39-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Letrozole Diacid Impurity |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17H13N3O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethylene)bis-benzoic Acid |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(=O)O)n3cncn3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.3 |
| Visa mer |