Läs mer
4,4'-(1Z)-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(1Z)-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic Acid Disodium Salt |
| CAS | 38151-69-8 |
| Molekylformel | C14 H12 N2 Na2 O6 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,2'-(1Z)-1,2-Ethenediylbis[5-aminobenzenesulfonic Acid] Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O6S2.2Na/c15-11-5-3-9(13(7-11)23(17,18)19)1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)24(20,21)22;;/h1-8H,15-16H2,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;; |
| LEDER | Nc1ccc(\C=C/c2ccc(N)cc2S(=O)(=O)O[Na])c(c1)S(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC-namn | [5-amino-2-[(Z)-2-(4-amino-2-sodiooxysulfonylphenyl)ethenyl]phenyl]sulfonyloxysodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.364 |
| Formel vikt | 413.993 |