missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-(2,5-Furandiyl)bis-benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(2,5-Furandiyl)bis-benzonitrile |
| CAS | 55368-37-1 |
| Molekylformel | C18H10N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Bis(4-cyanophenyl)furan, 2,5-Bis(p-cyanophenyl)furan |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10N2O/c19-11-13-1-5-15(6-2-13)17-9-10-18(21-17)16-7-3-14(12-20)4-8-16/h1-10H |
| LEDER | N#Cc1ccc(cc1)c2oc(cc2)c3ccc(cc3)C#N |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.28 |
| Formel vikt | 270.0793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?