missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl]benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15469885
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469885 250 mg 250mg
15459885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15469885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52533.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 913835-44-6
Molekylformel C13H20BClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 314.573
MDL-nummer MFCD09027218
InChI-nyckel VZGUMMZRYDMYMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl carbonyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl carbonyl benzeneboronic acid hcl, 4-4-2-hydroxyethyl piperazinocarbonyl phenylboronic acid hcl, c13h19bn2o4.clh, 4-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1, boronicacid,b-4-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinyl carbonyl phenyl-,hydrochloride 1:1, boronicacid, b-4-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinyl carbonyl phenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 44119570
IUPAC-namn [4-[4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carbonyl]phenyl]boronic acid;hydrochloride
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCN(CC2)CCO)(O)O.Cl

Spezifikation

Kemiskt namn eller material 4-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl]benzeneboronic acid
Smältpunkt 100°C to 102°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 278.11
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.