Läs mer
4-[4-(2-Propyn-1-yloxy)benzoyl]benzoic Acid, TRC
Produktkod. 30418274
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418274 1 g
30415236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30418274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8385051G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1236196-77-2
Molekylformel C17 H12 O4
Molekylvikt (g/mol) 280.27
IUPAC-namn 4-(4-prop-2-ynoxybenzoyl)benzoic acid
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OCC#C)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(2-Propyn-1-yloxy)benzoyl]benzoic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H12O4/c1-2-11-21-15-9-7-13(8-10-15)16(18)12-3-5-14(6-4-12)17(19)20/h1,3-10H,11H2,(H,19,20)
Formel vikt 280.0736