Läs mer
4-[4-[(3-Aminopropyl)amino]phenyl]-3-morpholinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-[(3-Aminopropyl)amino]phenyl]-3-morpholinone |
| CAS | 1816946-19-6 |
| Molekylformel | C13H19N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O2/c14-6-1-7-15-11-2-4-12(5-3-11)16-8-9-18-10-13(16)17/h2-5,15H,1,6-10,14H2 |
| LEDER | NCCCNc1ccc(cc1)N2CCOCC2=O |
| IUPAC-namn | 4-[4-(3-aminopropylamino)phenyl]morpholin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vikt | 249.1477 |