Läs mer
4-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensyl]morfolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10337992
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10337992 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10259282 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10337992 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29339DA
Kemiska identifierare
CAS 364794-79-6
Molekylformel C17H26BNO3
Molekylvikt (g/mol) 303.21
MDL-nummer MFCD04974052
InChI-nyckel JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-methylmorpholino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-morpholin-4-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 2795502
IUPAC-namn 4-[[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metyl]morfolin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCOCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 303.21
Procent renhet 97%