Läs mer
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine, 97%, Maybridge
Produktkod. 10235804
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235804 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10235804 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00013DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
CAS 568577-88-8
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C16H24BNO3
MDL-nummer MFCD04112544
Kvantitet 1 g
Synonym 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholin-4-ylbenzeneboronic acid pinacol ester, morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholino phenylboronic acid pinacolate, 4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
InChI-nyckel UCPALIMHMYIZPZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCOCC3
IUPAC-namn 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
Molekylvikt (g/mol) 289.182
PubChem CID 2795361
Formel vikt 289.18
Procent renhet 97%