Läs mer
4-{[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)tien-2-yl]metyl}morfolin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-{[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thien-2-yl]methyl}morpholine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 309.24 |
| Procent renhet | 97% |