Läs mer
4,4,4',4',6,6'-Hexamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30947364
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30947364 500 g 500g
30936447 25 g 25g
30934119 100 g 100g
30942036 1 g 1g
30942107 10 g 10g
30946041 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30947364 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14303500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4,4',4',6,6'-Hexamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane)
CAS 230299-21-5
Molekylformel C12H24B2O4
MDL-nummer MFCD06246008
Kvantitet 500 g
LEDER CC1CC(C)(C)OB(B2OC(C)CC(C)(C)O2)O1
Molekylvikt (g/mol) 253.94
Procent renhet 98%