Läs mer
4-(4,4,5,5-Tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-karboxylsyra tert-butylester, 97 %
Produktkod. 10711254 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10711254 1 g Glasflaska 1g
10248663 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10711254 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 384640010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 552846-17-0 | C14H23BN2O4 | 294,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552846-17-0
Molekylformel C14H23BN2O4
Molekylvikt (g/mol) 294.16
MDL-nummer MFCD05663873
InChI-nyckel IPISOFJLWYBCAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1-boc-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole-1-carboxylate, n-boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrazole, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-1h-pyrazoleboronic acid
PubChem CID 16217654
IUPAC-namn tert-butyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 82 °C till 89 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 294.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.