Läs mer
4-(4,4,5,5-Tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) bensoesyra, 97 %
Produktkod. 10457592 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10457592 1 g Glasflaska 1g
10394782 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10457592 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 366390010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 180516-87-4 | C13H17BO4 | 248,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 180516-87-4
Molekylformel C13H17BO4
Molekylvikt (g/mol) 248.09
MDL-nummer MFCD01863710
InChI-nyckel IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxylphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboxyphenylboronicacidpinacolester, 4-carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid pinacolate, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid,pinacol ester, 4-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2734621
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensoesyra
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 227,0 °C till 232,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 248.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.