Läs mer
4-(4,4,5,5-Tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenylamin, TRC
Produktkod. 30426314
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30426314 5 g
1 options
Produktkod. 30426314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3027105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
CAS 214360-73-3
Molekylformel C12H18BNO2
Kvantitet 5 g
Synonym (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneamine, 4-Aminophenylboronic Acid Pinacol Ester
InChI formel InChI=1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,14H2,1-4H3
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)cc2
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 219.09
Formel vikt 219.1431