Läs mer
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine, TRC
Produktkod. 30412881
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. 30412881
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT3027102.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
CAS 214360-73-3
Molekylformel C12H18BNO2
Kvantitet 2.5 g
Synonym (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneamine, 4-Aminophenylboronic Acid Pinacol Ester
InChI formel InChI=1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,14H2,1-4H3
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)cc2
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Molekylvikt (g/mol) 219.09
Formel vikt 219.1431