Läs mer
4-(4,4,5,5-Tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin, 97 %
Produktkod. 10552992 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552992 5 g Glasflaska 5g
10202382 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10552992 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367510050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 181219-01-2 | C11H16BNO2 | 205,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 181219-01-2
Molekylformel C11H16BNO2
Molekylvikt (g/mol) 205.06
MDL-nummer MFCD01319051
InChI-nyckel NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyridylboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-4-boronic pinacolate, pyridine-4-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pyridine-4-boronic pinacol ester
PubChem CID 2734648
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 153,0 °C till 155,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 205.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.